Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 495,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1690,00 zł |
Informacje o tej pozycji
495,00 zł
Quality Segment
assay
≥99.0% (TLC)
form
solid
optical activity
[α]20/D −56±2°, 24 hr, c = 1% in H2O
impurities
<0.5% Sulphated ash
ign. residue
≤0.5% (as SO4)
loss
≤1% loss on drying, 20 °C (HV)
color
white
mp
89-90 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)CC=O
InChI
1S/C5H10O4/c6-2-1-4(8)5(9)3-7/h2,4-5,7-9H,1,3H2/t4-,5+/m0/s1
InChI key
ASJSAQIRZKANQN-CRCLSJGQSA-N
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99.0% (TLC) | description 97% (GC) | description BioReagent, suitable for cell culture | description ≥98% (TLC), powder |
| assay ≥99.0% (TLC) | assay 97% (GC) | assay ≥99% (GC) | assay ≥98% (TLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility - | solubility water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless |
| form solid | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| impurities <0.5% Sulphated ash | impurities - | impurities - | impurities 6.0-10.0% water (Karl Fischer) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Deoxy-D-ribose
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?