Przejdź do
31190
D.E.R.® 732
used as embedding medium
Synonim(y):
Epoxy-Resin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
952,00 zł
714,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352106
714,00 zł
Cena katalogowa952,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
Application
D.E.R. 732 is an aliphatic diepoxide which, when blended with conventional resins, imparts flexibility, elongation and improved impact; serves as a viscosity reducer
Legal Information
D.E.R. is a registered trademark of Blue Cube IP LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
3119131185I4758
description
used as embedding medium
description
-
description
used as embedding medium
description
saline suspension
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
-
form
saline suspension
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Is D.E.R 732 aerospace grade?
    1 answer
    1. Product 31190 is supplied for research and development as an embedding medium for microscopy. It has not been determined suitable for aerospace applications.