Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 415,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1680,00 zł |
Informacje o tej pozycji
415,00 zł
Quality Segment
form
powder
mol wt
Mr ~1,500
color
colorless to almost colorless
solubility
water: 1.5 g/10 mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OCC2OC(C(C(C2O)O)O)OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
InChI key
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description enzymatic synth. | description analytical standard, 150,000 | description analytical standard, 80,000 | description analytical standard, 25,000 |
| solubility water: 1.5 g/10 mL, clear | solubility - | solubility - | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form crystalline | form powder or crystals | form powder or crystals |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| color colorless to almost colorless | color - | color - | color - |
| mol wt Mr ~1,500 | mol wt - | mol wt - | mol wt - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dextran
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?