Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H514CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
92.14
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (GC, HPLC)
extent of labeling
1-15 mCi per mmol
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[14CH3]c1ccccc1
Packaging
Packaged in break-seal ampule
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?