Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
NB10, monoclonal
Application:
IHC (p)
Citations:
-
Produkt 321M-1 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
diluted ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
NB10, monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (321M-14), vial of 0.5 mL concentrate (321M-15), bottle of 1.0 mL predilute (321M-17), vial of 1.0 mL concentrate (321M-16), bottle of 7.0 mL predilute (321M-18)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:200
isotype
IgGκ
control
placenta
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
cytoplasmic
Gene Information
human ... ALPP(250)
General description
Physical form
Solution in Tris Buffer, pH 7.3-7.7, with 1% BSA and <0.1% Sodium Azide
Preparation Note
Download the IFU specific to your product lot and formatNote: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Other Notes
For Technical Service please contact: 800-665-7284 or email: service@cellmarque.com
PLAP Positive Control Slides, Product No. 321S, are available for immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections).
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?