Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human carotid artery (normal)
Growth mode:
Adherent
Relevant disease(s):
stroke; cardiovascular diseases
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human carotid artery (normal)
packaging
pkg of 500,000 cells
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
growth mode
Adherent
karyotype
23
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
stroke; cardiovascular diseases
storage temp.
−196°C
General description
Zamówienia na konkretne partie nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Ludzkie komórki mięśni gładkich tętnicy szyjnej (HCtASMC) stanowią przydatny system in vitro do badania wszystkich aspektów funkcji i chorób układu sercowo-naczyniowego, zwłaszcza tych związanych z mechanizmami hiperplazji i przerostu komórek mięśni gładkich błony wewnętrznej, prowadzącymi do okluzji naczyń w miażdżycy i restenozy w stencie.Charakterystyka: dodatni pod względem ekspresji alfa-aktyny specyficznej dla komórek mięśni gładkich.
Ludzkie komórki mięśni gładkich tętnicy szyjnej (HCtASMC) stanowią przydatny system in vitro do badania wszystkich aspektów funkcji i chorób układu sercowo-naczyniowego, zwłaszcza tych związanych z mechanizmami hiperplazji i przerostu komórek mięśni gładkich błony wewnętrznej, prowadzącymi do okluzji naczyń w miażdżycy i restenozy w stencie.Charakterystyka: dodatni pod względem ekspresji alfa-aktyny specyficznej dla komórek mięśni gładkich.
Application
funkcja układu krążenia, transfer natlenionej krwi do czaszki, mózgu, szyi, twarzy, działanie leków
Biochem/physiol Actions
Tętnica
Preparation Note
- 2. pasaż, >500 000 komórek w pożywce podstawowej zawierającej 10% FBS i 10% DMSO
- Może być hodowany przez co najmniej 10 podwojeń
Należy zapoznać się z HCtASMC Culture Protocol.
Other Notes
Basal Medium containing 10% FBS & 10% DMSO
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?