Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1380,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1380,00 zł
conjugate
Atto 488 conjugate
Quality Segment
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
contains
50% glycerol as stabilizer
species reactivity
rabbit
concentration
1 mg/mL protein
fluorescence
λex 500 nm; λem 522 nm in PBS
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 1 mg/mL protein | description ~1 mg/mL | description whole molecule, 1 mg/mL protein | description clone 2H2 |
| conjugate Atto 488 conjugate | conjugate Atto 488 conjugate | conjugate Atto 488 conjugate | conjugate Atto 488 conjugate |
| species reactivity rabbit | species reactivity mouse | species reactivity rabbit | species reactivity human |
| antibody form F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone 2H2, monoclonal |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?