Przejdź do
36105
(±)-Sodium β-hydroxyisobutyrate
≥96.0%
Synonim(y):
β-Hydroxyisobutyric acid sodium salt, (±)-β-HIBA-Na, 3-Hydroxy-2-methylpropionic acid sodium salt, Sodium 3-hydroxy-2-methylpropionate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
811,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2550,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H7NaO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.09
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
eCl@ss:
38100201
Assay:
≥96.0% (GC), ≥96.0%
Form:
powder
811,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥96.0% (GC), ≥96.0%
form
powder
composition
sodium, 17.5-19.0%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].CC(CO)C([O-])=O
InChI
1S/C4H8O3.Na/c1-3(2-5)4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1
InChI key
RBJZIQZDAZLXEK-UHFFFAOYSA-M
Application
3-Hydroxyisobutyrate (HIBA) may be used to study the distribution, characterization and kinetics of enzymes involved in branched chain amino acid metabolism such as 3-hydroxyisobutyrate dehydrogenase (EC: 1.1.1.31) and 3-hydroxyisobutyryl-CoA hydrolase (EC: 3.1.2.4).
Biochem/physiol Actions
3-Hydroxyisobutyrate (HIBA), is formed in the valine catabolism, it is a reactant of enzyme 3-hydroxyisobutyrate dehydrogenase (EC: 1.1.1.31) and 3-hydroxyisobutyryl-CoA hydrolase (EC: 3.1.2.4); it was found to have increased concentrations in MS patient metabolic profiles.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
323594270121270148
description
≥96.0%
description
99%
description
97%
description
99%
assay
≥96.0% (GC)
assay
99%
assay
97%
assay
99%
form
powder
form
solid
form
liquid
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
composition
sodium, 17.5-19.0%
composition
-
composition
-
composition
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)