Przejdź do
36640
Procymidone
PESTANAL®, analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
343,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H11Cl2NO2
Masa cząsteczkowa:
284.14
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
251-233-1
Beilstein/REAXYS Number:
1539058
MDL number:
eCl@ss:
25140904
343,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CC12CC1(C)C(=O)N(C2=O)c3cc(Cl)cc(Cl)c3
InChI
1S/C13H11Cl2NO2/c1-12-6-13(12,2)11(18)16(10(12)17)9-4-7(14)3-8(15)5-9/h3-5H,6H2,1-2H3
InChI key
QXJKBPAVAHBARF-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
43563A943132407
Ancymidol certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
43563
Ancymidol
Cymiazole PESTANAL®, analytical standard
Supelco
32407
Cymiazole
description
PESTANAL®, analytical standard
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
BioReagent, suitable for plant cell culture
description
PESTANAL®, analytical standard
format
neat
format
-
format
-
format
neat
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
-
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
TraceCERT®
product line
BioReagent
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
-
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
environmental
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Procymidone
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)