Przejdź do
37150
3,3′-Diheptylthiacarbocyanine iodide
Synonim(y):
DiSC7(3)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H41IN2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
632.71
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
eCl@ss:
38050601
form
solid
fluorescence
λex 562 nm; λem 575 nm in methanol
suitability
in accordance for fluorescence, suitable for fluorescence
SMILES string
[I-].CCCCCCCN1C(\Sc2ccccc12)=C/C=C/c3sc4ccccc4[n+]3CCCCCCC
InChI
1S/C31H41N2S2.HI/c1-3-5-7-9-15-24-32-26-18-11-13-20-28(26)34-30(32)22-17-23-31-33(25-16-10-8-6-4-2)27-19-12-14-21-29(27)35-31;/h11-14,17-23H,3-10,15-16,24-25H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
QJIIDBGAPSEKOV-UHFFFAOYSA-M
Application
3,3′-Diheptylthiacarbocyanine iodide [DiSC7(3)], a cyanine dye, may be used similar to 3,3′-dipropylthiadicarbocyanine iodide [DiSC(3)(5)] for membrane potential studies.
Other Notes
Cyanine dye for measuring membrane potential
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)