Przejdź do
37161
1,2-Dihexadecyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
≥99.0% (TLC)
Synonim(y):
PE(O-16:0/O-16:0), 3-sn-Phosphatidylethanolamine, 1,2-dihexadecyl, L-β,γ-Dihexadecyl-α-cephalin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6570,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H78NO6P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
663.99
UNSPSC Code:
51191904
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
262-782-1
Beilstein/REAXYS Number:
2029302
MDL number:
6570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.0% (TLC)
form
powder
functional group
amine
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCOC[C@H](COP(O)(=O)OCCN)OCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C37H78NO6P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-32-41-35-37(36-44-45(39,40)43-34-31-38)42-33-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h37H,3-36,38H2,1-2H3,(H,39,40)/t37-/m1/s1
InChI key
UXDBPOWEWOXJCE-DIPNUNPCSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P56937654842490
description
≥99.0% (TLC)
description
synthetic, ≥99%
description
≥97.0% (TLC)
description
≥99.0% (10 mg phospholipid per ml CHCl3, TLC)
functional group
amine
functional group
amine, ester
functional group
amine
functional group
phospholipid
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥99%
assay
≥97.0% (TLC)
assay
≥99.0% (10 mg phospholipid per ml CHCl3, TLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
form
powder
form
powder
form
solid
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)