Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3680,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3680,00 zł
Quality Segment
assay
≥80.0% (degree of coupling)
mol wt
Mw 622.6 g/mol
solubility
DMF: 1 mg/mL, clear
fluorescence
λex 437 nm; λem 515 nm±5 nm in PBS, pH 7.4
storage temp.
−20°C
General description
432 nm (PBS, pH 7.4)
Extinction Coefficient, ε(λmax): 36,000 M-1cm-1 (MeOH)
33,000 M-1cm-1 (PBS, pH 7.4)
Correction Factor, CF260 = ε260/εmax: 0.47 (PBS, pH 7.4)
Correction Factor, CF280 = ε280/εmax: 0.31 (PBS, pH 7.4)
Fluorescence Maximum, λfl: 502 nm (MeOH),
511 nm (PBS, pH 7.4)
Recommended STED Wavelength, λSTED: 590 − 620 nm
Fluorescence Quantum Yield, η: 0.57 (PBS, pH 7.4)
Fluorescence Lifetime, τ: 3.7 ns (PBS, pH 7.4)
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description for long Stokes STED and 2-color STED application | description for long Stokes STED and 2-color STED application | description for STED application | description for single-molecule switching microscopy (e.g. PALM, STORM, GSDIM) |
| fluorescence λex 437 nm; λem 515 nm±5 nm in PBS, pH 7.4 | fluorescence λex 440 nm; λem 511 nm±10 nm in PBS, pH 7.4 | fluorescence λex 512 nm; λem 530 nm±5 nm in PBS, pH 7.4 | fluorescence λex 565 nm; λem 580 nm±5 nm in PBS, pH 7.4 |
| solubility DMF: 1 mg/mL, clear | solubility DMF: 1 mg/mL, clear | solubility DMF: 0.25 mg/mL, clear | solubility DMF: 0.25 mg/mL, clear |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| assay ≥80.0% (degree of coupling) | assay ≥80.0% (degree of coupling) | assay - | assay - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| mol wt Mw 622.6 g/mol | mol wt Mw 597.5 g/mol | mol wt Mw 861.7 g/mol | mol wt - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?