Przejdź do
3871
Naphthol AS-BI Phosphoric Acid Solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1020,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
eCl@ss:
32150313
1020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
12.5 mg/mL
application(s)
cytology
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccccc1NC(=O)c2cc3cc(Br)ccc3cc2OP(O)(O)=O
InChI
1S/C18H15BrNO6P/c1-25-16-5-3-2-4-15(16)20-18(21)14-9-12-8-13(19)7-6-11(12)10-17(14)26-27(22,23)24/h2-10H,1H3,(H,20,21)(H2,22,23,24)
InChI key
HUXIAXQSTATULQ-UHFFFAOYSA-N
Application
For use in the Sigma Acid Phosphatase (TRAP) Procedure, Kit 387A
Other Notes
Napthol AS-BI phosphoric acid, 12.5 mg/mL.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N22508613873
description
-
description
≥96.0% (HPLC)
description
-
description
-
concentration
12.5 mg/mL
concentration
-
concentration
4 mg/mL
concentration
335 mmol/L
application(s)
cytology
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
cytology
hematology
histology
application(s)
cytology
hematology
histology
form
solution
form
powder
form
solution
form
solution
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Quality Level
500
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)