Przejdź do
39294
Fluo 3-AM solution
1 mM in DMSO, ≥99.0% (TLC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1420,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C51H50Cl2N2O23
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1129.85
MDL number:
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.32
1420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.0% (TLC)
form
liquid
concentration
1 mM in DMSO
technique(s)
protein detection: suitable
fluorescence
λex 506 nm; λem 525.0 nm±5.0 nm in 0.1 M Tris pH 8.0, esterase
storage temp.
−20°C
SMILES string
Clc1[c](cc2[o]c3c(c(c2c1)c4cc(c(cc4)N(CC(=O)OCOC(=O)C)CC(=O)OCOC(=O)C)OCCOc5c(ccc(c5)C)N(CC(=O)OCOC(=O)C)CC(=O)OCOC(=O)C)cc(c(c3)OCOC(=O)C)Cl)=O
InChI
1S/C51H50Cl2N2O23/c1-28-7-9-39(54(19-47(62)74-24-69-30(3)57)20-48(63)75-25-70-31(4)58)45(13-28)66-11-12-67-46-14-34(8-10-40(46)55(21-49(64)76-26-71-32(5)59)22-50(65)77-27-72-33(6)60)51-35-15-37(52)41(61)17-42(35)78-43-18-44(38(53)16-36(43)51)73-23-68-29(2
InChI key
PTPUOMXKXCCSEN-UHFFFAOYSA-N
General description
Cell permeable fluorescent indicator of intracellular Ca2+; non-fluorescent until it is hydrolyzed intracellularly and/or in the presence of Ca2+; lower binding affinity allows measurement of higher peaks of Ca2+ transients than with Fura 2.
Application
suitable as fluorescent Ca sensitive probe (after cleavage of the AM ester)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)