Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1810,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352207
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
aqueous solution
Quality Segment
composition
iron oxide, ≥20%
concentration
5% solids
particle size
5 μm std dev <0.5 μm
storage temp.
2-8°C
General description
Superparamagnetic iron oxide nanoparticles implanted in polymer microspheres are used in magnetic resonance imaging contrast enhancement, immunoassay, tissue repair, hyperthermia, detoxification of biological fluids, and drug delivery. Polystyrene microspheres (magnetic beads) are also widely used in cell separation and labeling.
Magnetic polystyrene particles
Application
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 5 μm particle size, std dev <0.5 μm | description 10 μm particle size, std dev <0.5 μm | description size: 5 μm | description size: 150 μm |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| composition iron oxide, ≥20% | composition iron oxide, ≥20% | composition - | composition - |
| concentration 5% solids | concentration 5% solids | concentration 10% (solids) | concentration 10% (solids) |
| form aqueous solution | form aqueous solution | form aqueous suspension | form aqueous suspension |
| particle size 5 μm std dev <0.5 μm | particle size 10 μm std dev <0.5 μm | particle size 5 μm std dev <0.1 μm, coeff var <2% | particle size 150 μm std dev <4.5 μm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Micro particles based on polystyrene, magnetic
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?