Przejdź do
396M-1
Parwalbumina (2E11)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352202
Conjugate:
unconjugated
Clone:
2E11, monoclonal
Application:
IHC (p)
Citations:
4
Aby zapytać o ten produkt 396M-1, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
2E11, monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (396M-14), vial of 0.5 mL concentrate (396M-15), bottle of 1.0 mL predilute (396M-17), vial of 1.0 mL concentrate (396M-16), bottle of 7.0 mL predilute (396M-18)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:10-1:50
isotype
IgG1
control
chromophobe renal cell carcinoma
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
cytoplasmic
Gene Information
human ... PVALB(5816)
General description
Parwalbumina jest białkiem wiążącym wapń, które reguluje homeostazę wapnia cytozolowego. Rodzaje tkanek, w których dochodzi do ekspresji tego białka, odnotowano w mięśniach, mózgu, narządach neuroendokrynnych i nerkach.W prawidłowej nerce wykazano, że parwalbumina jest ograniczona do komórek dystalnych kanalików i kanalików zbiorczych (komórki interkalowane). Parwalbumina ulega silnej ekspresji w prawie wszystkich pierwotnych, a także przerzutowych, chromofobnych rakach nerkowokomórkowych (RCC) (100%) i onkocytoma (69%), ale jest zasadniczo ujemna w innych typach RCC, takich jak jasnokomórkowy RCC i brodawkowaty RCC. Ta ograniczona ekspresja została uznana za zgodną z przypuszczalną histogenezą chromofobnego RCC i onkocytoma z dystalnej części nefronu i może ułatwić ich diagnostykę różnicową.
Physical form
Roztwór w buforze Tris, pH 7,3-7,7, z 1% BSA i <0,1% azydku sodu
Preparation Note
Pobierz IFU specyficzne dla twojej partii produktu i formatu Uwaga: Wymaga to kodu klucza, który można znaleźć na opakowaniu lub etykiecie produktu.
Analysis Note
IVD
IVD
IVD
RUO
Other Notes
Szkiełka kontroli pozytywnej parwalbuminy, nr produktu 396S, są dostępne do immunohistochemii (utrwalone w formalinie skrawki zatopione w parafinie).
W celu uzyskania pomocy technicznej prosimy o kontakt: 800-665-7284 lub e-mail: service@cellmarque.com
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)