Przejdź do
39881
UV-VIS detectable IEF Marker solution
pI 10.1, 1 mg/mL in 10 mM NaOH, 0.45 μm filtered
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
41105336
sterility
0.45 μm filtered
concentration
1 mg/mL in 10 mM NaOH
storage temp.
2-8°C
Application
Suitable as IEF marker for HPCE and IEF gels.
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)