Przejdź do
402-05A
Ludzkie chondrocyty: HC, dorosłe
Synonim(y):
Ogniwa HC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3900,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human articular cartilage
Growth mode:
Adherent
Morphology:
chondrocyte
Relevant disease(s):
arthritis
3900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human articular cartilage
packaging
pkg of 500,000 cells
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 46
morphology
chondrocyte
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
arthritis
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Zamówienia na konkretne partie nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Ludzkie chondrocyty, HC, pochodzą z normalnej ludzkiej chrząstki stawowej, gdzie wytwarzają i utrzymują macierz zewnątrzkomórkową chrząstki, w tym kolagen typu II. Chondrocyty hodowane w hodowli jednowarstwowej na stałej powierzchni mają tendencję do utraty swoich markerów fenotypowych i stają się zdezróżnicowane do fenotypu podobnego do fibroblastów. Ten etap odróżnicowania można odwrócić, hodując je w półstałym żelu.
Normalne chondrocyty zostały zaadaptowane jako system modelowy in vitro w wielu badaniach poszukujących mechanizmów komórkowych, takich jak kaskady sygnalizacyjne związane ze stanem zapalnym, nieprawidłowa produkcja proteinaz, apoptoza i różnicowanie chondrocytów, a także nowe potencjalne metody leczenia chorób zwyrodnieniowych stawów.
Charakterystyka: Pozytywne dla agrekanu po różnicowaniu.
Normalne ludzkie chondrocyty (HC) zostały użyte do:
  • Opracowania wysokoprzepustowego testu do przesiewania genów zdolnych do indukowania fenotypu podobnego do OA w chondrocytach w celu zidentyfikowania kluczowych szlaków związanych z chorobą (Daouti, 2005).
  • Wyjaśnienie kaskady sygnałowej prowadzącej do indukcji cytokin prozapalnych przez chondrocyty w stawach RZS (Aida, 2006; Wang, 2011a,b) oraz wpływu podwyższonej sygnalizacji IL-6 na normalne chondrocyty (Namba, 2007).
  • Zbadanie mechanizmów i zidentyfikowanie inhibitorów zwiększonej produkcji proteinaz przez chondrocyty stymulowane przez interleukinę-1 (Aida, 2005; Wada, 2006), kwas retinowy (Hikichi, 2009), cytokiny prozapalne (Tanigawa, 2011a,b), tlenek azotu (Wu, 2007; Yang, 2011) i naprężenia ścinające (Wang, 2011b, 2012).
  • Zbadanie przyczyn indukcji metaloproteinaz u pacjentów z zapaleniem stawów związanym z boreliozą (Lin, 2001; Behera, 2004, 2005).
  • Badanie czynników wpływających na apoptozę chondrocytów (Cherng, 2008; Malemud, 2012) i różnicowanie w osteoklasty (Watanabe, 2009a,b; Honda, 2011)
  • Wykazać, że hialuronian (HA) może zapobiegać nasilonej degradacji chrząstki poprzez blokowanie produkcji metaloproteinaz macierzy z chondrocytów aktywowanych cytokinami poprzez indukcję MKP-1 poprzez sygnalizację CD44 (Hashizume, 2009, 2010).
  • Wykazanie cytotoksycznego działania przeciwciała monoklonalnego ARG098 przeciwko ludzkiemu Fas/APO-1/CD95 (Fas) na synowiocyty RZS i naciekające limfocyty, ale nie na prawidłowe chondrocyty (Tamburstuen, 2010).
Normalne chondrocyty zostały również wykorzystane w funkcjonalnym teście agarozowym tworzenia klastrów, który pozwala chondrocytom na utrzymanie ich zróżnicowanego stanu (Quintavalla, 2005) oraz do badania szlaków mechanotransdukcji za pośrednictwem integryn, wymaganych do prawidłowego funkcjonowania chondrocytów (Whitney, 2012). Ponadto były one szeroko stosowane w badaniach materiałowych mających na celu poprawę adhezji chondrocytów do implantów medycznych (Gutwein, 2002; Ellison, 2003; Price, 2004; Savaiano, 2004; Burns, 2009) i rusztowań do regeneracji chrząstki (Jun, 2002; Kay, 2002; Miller, 2002a,b; Price, 2002, 2003; Rao, 2004; Park, 2005; Khang, 2008). Normalny RNA chondrocytów został wykorzystany jako złoty standard kontroli w badaniach nad przeprogramowaniem komórek w chondrocyty (Ishii, 2012).
Application
produkcja i utrzymanie macierzy zewnątrzkomórkowej, chrząstki, kolagenu, różnicowanie i odróżnicowanie, transdukcja sygnału, apoptoza, różnicowanie, badania przesiewowe leków, ekspresja genów, produkcja cytokin, testy agarozowe, adhezja chondrocytów do implantów medycznych, rusztowania do regeneracji chrząstki
Biochem/physiol Actions
Chrząstka
Preparation Note
  • 1. pasaż, >500 000 komórek w pożywce podstawowej zawierającej 10% FBS i 10% DMSO
  • Może być hodowany przez co najmniej 10 podwojeń
Prosimy o zapoznanie się z HC Culture Protocol.
Other Notes
Basal Medium containing 10% FBS & 10% DMSO
Disclaimer
This product is regulated in France when intended for scientific purposes, including import, export, and conservation activities (Articles L.1211-1, paragraph 2, and L.1243-4 of the French Public Health Code). The purchaser (i.e. end user) is required to obtain an import authorization from the France Ministry responsible for Research (as referenced in Article L.1245-5-1 II of the French Public Health Code) or a conservation authorization from the same ministry (as referenced in Article L.1243-4 of the French Public Health Code). By placing an order for this product, you confirm that you have obtained the appropriate import or conservation authorization for the product. For more information regarding the use of human biological samples for research purposes in France, please contact the relevant French authorities.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
40205F402RA05A402OA05A
description
-
description
-
description
-
description
-
morphology
chondrocyte
morphology
chondrocyte
morphology
chondrocyte
morphology
chondrocyte
biological source
human articular cartilage
biological source
human articular cartilage
biological source
human articular cartilage (rheumatoid arthritic)
biological source
human articular cartilage (osteoarthritic)
relevant disease(s)
arthritis
relevant disease(s)
arthritis
relevant disease(s)
arthritis
relevant disease(s)
arthritis
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
karyotype
2n = 46
karyotype
2n = 46
karyotype
2n = 46
karyotype
2n = 46
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7791-20-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)