Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 565,00 zł |
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2990,00 zł 2541,50 zł |
Informacje o tej pozycji
565,00 zł
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O)c(c3O2)-c4cc(ccc4O)C5=CC(=O)c6c(O)cc(O)cc6O5
InChI
1S/C30H18O10/c31-15-4-1-13(2-5-15)24-12-23(38)29-21(36)10-20(35)27(30(29)40-24)17-7-14(3-6-18(17)33)25-11-22(37)28-19(34)8-16(32)9-26(28)39-25/h1-12,31-36H
InChI key
YUSWMAULDXZHPY-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... GABRA1(2554)
General description
Application
- as a chemical inhibitor to determine the selective attenuation of p-Cresol glucuronidation in HepaRG cells
- as a reference standard for qualitative and quantitative analyses of phenolic compounds of Juniperus foetidissima Willd. and Juniperus sabina L. using reverse phase- high-performance liquid chromatography- diode array detector (RP-HPLC-DAD)
- as a reference standard to analyze and standardize the methanol extract process of Juniperus drupacea Labill. phenolic compounds using reverse phase- high-performance liquid chromatography - diode array detector (RP-HPLC-DAD)
Biochem/physiol Actions
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98.0% (HPLC) | description analytical standard | description phyproof® Reference Substance |
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥90.0% (HPLC) |
| form solid | form - | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| application(s) metabolomics | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| Gene Information human ... GABRA1(2554) | Gene Information - | Gene Information - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Amentoflavone
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?