Przejdź do
40857
Micro particles based on polystyrene, biotin-modified, superparamagnetic, red fluorescent
size: 5 μm
Synonim(y):
PS-MAGFluoRed_Biotin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
composition
iron oxide, ≥20%
concentration
0.1 wt. % (solid)
particle size
5 μm std dev ≤0.2 μm, coeff var 3.0%
density
1.3-2.3 g/cm3
fluorescence
λex 650 nm; λem 678 nm
storage temp.
2-8°C
Analysis Note
activity of streptavidin POD: >500 U/g
Other Notes
Particle composition
Polystyrene
Iron oxide
Biotin modified
FluoRed fluorescent dye
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
41110
description
size: 5 μm
description
size: 10 μm
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
density
1.3-2.3 g/cm3
density
1.3-2.3 g/cm3 (particle specific gravity)
composition
iron oxide, ≥20%
composition
iron oxide, ≥20%
concentration
0.1 wt. % (solid)
concentration
1% (solid)
fluorescence
λex 650 nm; λem 678 nm
fluorescence
λex 650 nm; λem 678 nm
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
410.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
210 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)