Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1190,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3920,00 zł 3332,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1190,00 zł
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
solid
technique(s)
protein detection: suitable
solubility
DMF: soluble, acetone: soluble, acetonitrile: soluble, methanol: soluble
fluorescence
λex 361 nm; λem 498 nm in methanol
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
CCC(=O)c1ccc2cc(ccc2c1)N(C)C
InChI
1S/C15H17NO/c1-4-15(17)13-6-5-12-10-14(16(2)3)8-7-11(12)9-13/h5-10H,4H2,1-3H3
InChI key
MPPQGYCZBNURDG-UHFFFAOYSA-N
Application
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPLC) | description suitable for peptide synthesis, ≥99.8% (GC) | description suitable for HPLC, ≥99.9% |
| technique(s) protein detection: suitable | technique(s) GC/GC: suitable | technique(s) HPLC: suitable |
| suitability suitable for fluorescence | suitability in accordance for amine test | suitability - |
| fluorescence λex 361 nm; λem 498 nm in methanol | fluorescence - | fluorescence - |
| form solid | form liquid | form liquid |
| solubility acetone: soluble, methanol: soluble, acetonitrile: soluble, DMF: soluble | solubility - | solubility - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?