Przejdź do
41719
(3S)-2,3-Oxidosqualene
≥97.5% (HPLC)
Synonim(y):
(S)-2,3-Epoxy-2,3-dihydrosqualene, (S)-22,23-Epoxy-2,6,10,15,19,23-hexamethyl-2,6,10,14,18-tetracosapentaene, (S)-Squalene 2,3-epoxide, (S)-Squalene 2,3-oxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
356,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1550,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7220,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H50O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
426.72
NACRES:
NA.28
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Assay:
≥97.5% (HPLC)
Form:
liquid
356,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.5% (HPLC)
form
liquid
optical purity
enantiomeric excess: ≥90.0%
suitability
conforms to structure for Proton NMR spectrum
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1(C)O[C@H]1CC/C(C)=C/CC/C(C)=C/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CCC=C(C)C
InChI
1S/C30H50O/c1-24(2)14-11-17-27(5)20-12-18-25(3)15-9-10-16-26(4)19-13-21-28(6)22-23-29-30(7,8)31-29/h14-16,20-21,29H,9-13,17-19,22-23H2,1-8H3/b25-15+,26-16+,27-20+,28-21+/t29-/m0/s1
InChI key
QYIMSPSDBYKPPY-RSKUXYSASA-N
Application
  • Schizophrenic behavior of 2,3-Oxidosqualene Sterol Cyclase from pig liver towards 2,3-oxidosqualene analogues. Alain Krief and colleagues discuss the variable catalytic behaviors of oxidosqualene cyclase when interacting with different oxidosqualene analogues, suggesting implications for sterol production efficiency and specificity (Krief et al., 2021).
Biochem/physiol Actions
(S)-2,3-Epoxysqualene is an intermediate of many metabolic pathways such as the steroid biosynthesis, sesquiterpenoid and triterpenoid biosynthesis, biosynthesis of plant secondary metabolites, biosynthesis of terpenoids and steroids, biosynthesis of plant hormones, biosynthesis of secondary metabolites, and biosynthesis of antibiotics.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
367044CDS022427
description
≥97.5% (HPLC)
description
98%
description
-
form
liquid
form
crystals
form
solid
assay
≥97.5% (HPLC)
assay
98%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
suitability
conforms to structure for Proton NMR spectrum
suitability
-
suitability
-
optical purity
enantiomeric excess: ≥90.0%
optical purity
-
optical purity
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What are the density and molecular weight of 41719 (3S)2,3-Oxidosqualene?
    1 answer
    1. The molecular weight of this compound is 426.72 g/mol. The density of this product has not been reported. However, the racemic product, 41043, 2,3-Oxidosqualene, reports a density of 0.882 +/- 0.06 g/cm3 at a temperature of 20°C. A very similar density would be expected for this material.