Yes, this product (417D-250) can promote the differentiation of human mesenchymal stem cells into human osteoblasts, according to information from Cell Applications, Inc.
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
liquid
shelf life
6 mo.
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Pożywka do różnicowania ludzkich osteoblastów
Application
Human Osteoblast Differentiation Medium (250 ml) zostało użyte do indukcji różnicowania ludzkich pierwotnych osteoblastów.
Preparation Note
zawarte w protokole
Analysis Note
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Can this medium be used for osteogenic differentiation in MSCs
1 answer-
Helpful?
-
-
FBS, 항생제, 분화에 필요한 ascorbic acid, b-glycerophosphate를 별도 첨가하지 않고 바로 사용해도 되나요.
1 answer-
This is a complete medium, no additional supplements are required. Please see the link below to review the complete protocol for the culture of Human Osteoblasts. This product is referenced in Section V. Differentiating HOB:
https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/protocol/cell-culture-and-cell-culture-analysis/primary-cell-culture/human-osteoblastsHelpful?
-
-
Buenas tardes, He comprado este medio para diferenciar mis células MSCs, y me gustaría saber cuales son los compuestos específicos que lo componen y en qué cantidad. Un saludo, Elvira
1 answer-
The formulation of the medium is proprietary information.