Przejdź do
41986
Atto 550 azide
BioReagent, suitable for fluorescence
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352125
product line
BioReagent
assay
>90% (HPLC)
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
transmittance
254 nm, 550 nm
fluorescence
λex 554 nm; λem 576 nm±10 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
λ
(ethanol with 0.1% trifluoroacetic acid)
UV absorption
λ: 553-559 nm Amax
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
Legal Information
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)