Przejdź do
42364
1,1′-Dioctadecyl-3,3,3′,3′-tetramethylindocarbocyanine perchlorate
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.0% (TLC)
Synonim(y):
DiI
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1770,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C59H97ClN2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
933.87
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8251870
1770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
mol wt
933.87 g/mol
color
dark violet
mp
68 °C (dec.) (lit.)
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, methanol: soluble
fluorescence
λex 550 nm; λem 567 nm in phosphate buffer/SDS pH 7.0
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CCCCCCCCCCCCCCCCCCN1c2ccccc2C(C)(C)/C1=C\C=C\C3=[N+](CCCCCCCCCCCCCCCCCC)c4ccccc4C3(C)C
InChI
1S/C59H97N2.ClHO4/c1-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-41-50-60-54-46-39-37-44-52(54)58(3,4)56(60)48-43-49-57-59(5,6)53-45-38-40-47-55(53)61(57)51-42-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-2;2-1(3,4)5/h37-40,43-49H,7-36,41-42,50-51H2,1-6H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
InChI key
JVXZRNYCRFIEGV-UHFFFAOYSA-M
General description
DiI is a Dye Aye, a chemical with CAS number 41085-99-8. It is a fluorescent lipophilic cationic indocarbocyanine dye, which is usually made as a perchlorate salt. Mostly used for scientific staining purposes, such as single molecule imaging, fate mapping and neuronal tracing (as DiI is retained in the lipid bilayers).
Application
1,1′-Dioctadecyl-3,3,3′,3′-tetramethylindocarbocyanine perchlorate is used for the following applications:
  • Preparation of Dil solution
  • fluorescent membrane dye
  • Di-I Staining
Biochem/physiol Actions
Lipophilic carbocyanine dye used primarily for optical recordings of membrane voltage and for studies of membrane fluidity. Retrograde stain for neurons; provides intense, long-lasting staining of live neurons in vivo and in vitro.
Other Notes
Lipophilic fluorescent probe for studying membranes
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
468495
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.0% (TLC)
description
97%
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
fluorescence
λex 550 nm; λem 567 nm in phosphate buffer/SDS pH 7.0
fluorescence
-
color
dark violet
color
dark purple
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, methanol: soluble
solubility
-
assay
≥98.0% (TLC)
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)