Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16N2NaO13P3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
488.15
UNSPSC Code:
41116105
PubChem Substance ID:
MDL number:
product line
BioChemika
grade
puriss. p.a.
assay
≥98.0% (HPLC)
concentration
10.0-11.0 mmol/L (UV)
technique(s)
MALDI-MS: suitable
impurities
≤1.5% ddNDP (HPLC)
suitability
corresponds for UV test
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].CC1=CN([C@H]2CC[C@@H](COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H17N2O13P3.Na/c1-6-4-12(10(14)11-9(6)13)8-3-2-7(23-8)5-22-27(18,19)25-28(20,21)24-26(15,16)17;/h4,7-8H,2-3,5H2,1H3,(H,18,19)(H,20,21)(H,11,13,14)(H2,15,16,17);/q;+1/p-1/t7-,8+;/m0./s1
InChI key
QJSZKDPCBDXBCK-KZYPOYLOSA-M
General description
Packaging
packaging : 1 μmol (approx. 91-100 μL)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?