Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 439,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1730,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H21NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.29
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
439,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Butyryl-L-carnitine, ≥97.0% (TLC)
Quality Segment
assay
≥97.0% (TLC)
form
powder, crystals or chunks
optical activity
[α]/D -23±2°, c = 1 in H2O
color
white to off-white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C11H21NO4/c1-5-6-11(15)16-9(7-10(13)14)8-12(2,3)4/h9H,5-8H2,1-4H3/t9-/m1/s1
InChI key
QWYFHHGCZUCMBN-SECBINFHSA-N
Application
- Lead exposure induces metabolic reprogramming in rat models.: This study by Mani MS et al. investigates the metabolic effects of lead exposure in rat models, focusing on the biochemical pathways affected. The research highlights the role of butyryl-ʟ-carnitine in counteracting lead-induced metabolic disruptions, suggesting its potential therapeutic applications in mitigating heavy metal toxicity (Mani et al., 2020).
Biochem/physiol Actions
Butyrylcarnitine is elevated in patients with Acyl-CoA dehydrogenase, short-chain (SCAD) deficiency, in infants with acute acidosis and generalized muscle weakness and in middle-aged patients with chronic myopathy localized in muscle; very long chain Acyl-CoA dehydrogenase deficiency, and celiac disease.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Butyryl-L-carnitine
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?