Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 935,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3030,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H13NO7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
271.22
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
eCl@ss:
32160702
935,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
p-Nitrophenyl-β-D-ribofuranoside, ≥98.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
impurities
≤0.1% free H-nitrophenol
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C11H13NO7/c13-5-8-9(14)10(15)11(19-8)18-7-3-1-6(2-4-7)12(16)17/h1-4,8-11,13-15H,5H2/t8-,9-,10-,11-/m1/s1
InChI key
DUYYBTBDYZXISX-GWOFURMSSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98.0% (HPLC) | description 98% | description 98% |
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay 98% | assay 98% |
| solubility methanol: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow | solubility - | solubility - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form - | form solid |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - |
| impurities ≤0.1% free H-nitrophenol | impurities - | impurities - |
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?