Przejdź do
43307
1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine sodium salt
≥75% (TLC)
Synonim(y):
(2S,8R)-2-Amino-5-hydroxy-11-oxo-8-[(1-oxooctadecyl)oxy]-4,6,10-trioxa-5-phosphaoctacosanoic acid 5-oxide sodium salt, 1,2-Dioctadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoserine sodium salt, 1,2-Dioctadecanoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine sodium salt, 3-sn-Phosphatidyl-L-serine, distearoyl sodium salt, DSPS-Na, PS(18:0/18:0)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H81NNaO10P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
814.06
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
biological source
synthetic
assay
≥75% (TLC)
form
crystalline
functional group
carboxylic acid
lipid type
phosphoglycerides
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)OC[C@H](N)C(O)=O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C42H82NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(44)50-35-38(36-51-54(48,49)52-37-39(43)42(46)47)53-41(45)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h38-39H,3-37,43H2,1-2H3,(H,46,47)(H,48,49);/q;+1/p-1/t38-,39+;/m1./s1
InChI key
SJRBMGBLPUBGJL-MBAWARMDSA-M
Application
In a study of phase transitions in cholesterol-phospholipid mixtures, cholesterol was found to be much less miscible with DSPS in the gel phase than the liquid crystal phase; up to 50 mol % cholesterol fails to abolish the hydrocarbon chain-melting phase transition.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)