Przejdź do
43420
β-Nicotinamide adenine dinucleotide, reduced disodium salt hydrate
≥95.0% (HPLC)
Synonim(y):
β-DPNH, β-NADH, DPNH, Diphosphopyridine nucleotide, reduced form, NADH
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
232,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
845,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3350,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H27N7Na2O14P2 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
709.40 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
210-123-3
MDL number:
eCl@ss:
32119108
Form:
powder
Assay:
≥95.0% (HPLC)
232,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
cation traces
Ca: ≤200 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤20 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤200 mg/kg, Mg: ≤200 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
absorbance ratio
A260/340 nm ≤2.40
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C21H29N7O14P2.2Na.H2O/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33;;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,2,5-6H2,(H2,23,33)(H,34,35)(H,36,37)(H2,22,24,25);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-;;;/m1.../s1
InChI key
FWBNCIFELNNJCX-UHOVGGJYSA-L
Application
As a reagent, NADH can be used in enzyme cycling assays to amplify detection of activity of biologically relevant enzymes or metabolites present in low concentrations.
Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) and NADH form a redox pair. NAD/NADH is a coenzyme that supports redox reactions via the transport of electrons in a vast array of applications. NAD is also involved in post-translational (Poly(ADP-ribose) polymerization) modifications of proteins.
Biochem/physiol Actions
NADH is a coenzyme that functions as a regenerating electron donor in catabolic processes including glycolysis, β-oxidation and the citric acid cycle (Krebs cycle, TCA cycle). It participates in cell signaling events as well, for example as a substrate for the poly (ADP-ribose) polymerases (PARPs) during the DNA damage response. The NAD+/NADH dependent sirtuins play key roles in stress responses during events involving energy metabolism, with implications in cancer biology, diabetes and neurodegenerative disease.
As a reagent, NADH can be used in enzyme cycling assays to amplify detection of activity of biologically relevant enzymes or metabolites present in low concentrations.
Packaging
Packaged by solid weight.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N6005N812910128023001
NADH Grade II, disodium salt
Roche
10128023001
NADH
description
≥95.0% (HPLC)
description
≥94% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
description
Grade II, disodium salt
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥94% (spectrophotometric assay), ≥94% (HPLC)
assay
≥97% (spectrophotometric assay), ≥97% (HPLC)
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
amorphous powder
absorbance ratio
A260/340 nm ≤2.40
absorbance ratio
-
absorbance ratio
-
absorbance ratio
-
cation traces
Cd: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Cu: ≤20 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤200 mg/kg, Mg: ≤200 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
Still not finding the right product?
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What kind of host is this enzyme obtained from?
    1 answer
    1. The product for lot BCCG0581 is of synthetic origin. The lot-specific Certificate of Origin can be requested through the website.