Przejdź do
43799
N-Palmitoyl-D-sphingosine
≥98.0% (TLC)
Synonim(y):
Cer(d18:1/16:0), (2S,3R,4E)-2-(Palmitoylamino)-4-octadecene-1,3-diol, N-Hexadecanoyl-D-sphingosine, N-Palmitoyl-D-erythro-sphingosine, N-[(1S,2R,3E)-2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)-3-heptadecen-1-yl]hexadecanamide, C16 Ceramide (d18:1/16:0), C16-Ceramide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1030,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H67NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
537.90
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
1030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder or solid
composition
carbon content, 75.92% , hydrogen content, 12.55% , nitrogen content, 2.60%
functional group
amide
lipid type
sphingolipids
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C34H67NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-33(37)32(31-36)35-34(38)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h27,29,32-33,36-37H,3-26,28,30-31H2,1-2H3,(H,35,38)/b29-27+/t32-,33+/m0/s1
InChI key
YDNKGFDKKRUKPY-TURZORIXSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)