Przejdź do
43951
Kaempferol 3-β-D-glucopyranoside
≥97.0% (HPLC)
Synonim(y):
3,4′,5,7-Tetrahydroxyflavone 3-glucoside, 3-(β-D-Glucopyranosyloxy)-5,7-dihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 3-Glucosylkaempferol, Astragalin, Kaempferol 3-glucoside
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H20O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
448.38
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
assay
≥97.0% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](OC2=C(Oc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c4ccc(O)cc4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H20O11/c22-7-13-15(26)17(28)18(29)21(31-13)32-20-16(27)14-11(25)5-10(24)6-12(14)30-19(20)8-1-3-9(23)4-2-8/h1-6,13,15,17-18,21-26,28-29H,7H2/t13-,15-,17+,18-,21+/m1/s1
InChI key
JPUKWEQWGBDDQB-QSOFNFLRSA-N
Biochem/physiol Actions
Similar kaempferol glycosides reduce food intake and corresponding weight gain in Wistar rats. The glucoside was not tested.
Similar kaempferol glycosides reduce food intake and corresponding weight gain in Wistar rats.The glucoside was not tested.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)