Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1100,00 zł 935,00 zł |
Informacje o tej pozycji
935,00 zł
Cena katalogowa1100,00 złZaoszczędź 15%biological source
synthetic
Quality Segment
description
Mixed anomers
assay
≥98.0% (TLC)
form
solid
optical activity
[α]20/D 32.0±2.0, c = 0.1% (w/v) in water
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
color
colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](COS([O-])(=O)=O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C8H15NO9S.Na/c1-3(10)9-5-7(12)6(11)4(18-8(5)13)2-17-19(14,15)16;/h4-8,11-13H,2H2,1H3,(H,9,10)(H,14,15,16);/q;+1/p-1/t4-,5-,6-,7-,8?;/m1./s1
InChI key
CBUJZKTVEFVBBG-FROKLYQUSA-M
Application
Packaging
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98.0% (TLC) | description ≥98% (TLC) | description ≥95% (HPLC) | description ≥99% (HPLC) |
| technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable |
| biological source synthetic | biological source natural (inorganic) | biological source - | biological source crab (red) |
| assay ≥98.0% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solid | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?