Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Numer WE:
eCl@ss:
32160703
Recombinant:
expressed in Saccharomyces cerevisiae
Concentration:
≥0.2 unit/mL, 0.5-4 mg/mL protein
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócrecombinant
expressed in Saccharomyces cerevisiae
concentration
≥0.2 unit/mL, 0.5-4 mg/mL protein
impurities
≤0.1% β-galactosidase
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... GCNT1(2650)
Biochem/physiol Actions
β-1,4-Galactosyl Transferase catalyzes the transfer of galactose from UDP-galactose to the terminal N-acetylglucosamine residues on elongating oligosaccharide chains. It is also considered to be a biosynthetic enzyme of the Golgi apparatus. β-1,4-Galactosyl Transferase can also be found on the cell surface functioning as a cell-adhesion molecule during various cellular interactions by binding to N-acetylglucosamine containing oligosaccharide substrates or ligands in the extracellular matrix.
Other Notes
1 U corresponds to the amount of enzyme which transfers 1 μmol galactose from UDP-galactose to N-Acetyl-D-glucosamine per minute at pH 7.4 and 37°C in the presence of α-Lactalbumin
contains 50% glycerol, 50 mM Tris-HCl-buffer, pH 7.5, 2 mM 2-Mercaptoethanol
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?