Przejdź do
44583
Doxorubicin hydrochloride
suitable for fluorescence, 98.0-102.0% (HPLC)
Synonim(y):
DOX, Hydroxydaunorubicin hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
430,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2600,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8780,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H29NO11 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
579.98
UNSPSC Code:
51281818
NACRES:
NA.76
PubChem Substance ID:
EC Number:
246-818-3
Beilstein/REAXYS Number:
4229251
MDL number:
430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
98.0-102.0% (HPLC)
form
powder
color
orange to dark red
mp
216 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, orange to red, DMSO: soluble, THF: soluble, ethanol: soluble, methanol: soluble
fluorescence
λem 580-590 nm
suitability
suitable for fluorescence
antibiotic activity spectrum
neoplastics
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4C[C@](O)(C[C@H](O[C@H]5C[C@H](N)[C@H](O)[C@H](C)O5)c4c(O)c3C(=O)c12)C(=O)CO
InChI
1S/C27H29NO11.ClH/c1-10-22(31)13(28)6-17(38-10)39-15-8-27(36,16(30)9-29)7-12-19(15)26(35)21-20(24(12)33)23(32)11-4-3-5-14(37-2)18(11)25(21)34;/h3-5,10,13,15,17,22,29,31,33,35-36H,6-9,28H2,1-2H3;1H/t10-,13-,15-,17-,22+,27-;/m0./s1
InChI key
MWWSFMDVAYGXBV-RUELKSSGSA-N
Gene Information
human ... TOP2A(7153)
General description
Chemical structure: tetracycline
Application
Doxorubicin was used to induce apoptosis, and to induce cardiotoxicity in SK-N-MC cells . It is used to inhibit macromolecular biosynthesis.
Biochem/physiol Actions
Doxorubicin ia an antitumor antibiotic that intercalates DNA and inhibits macromolecular biosynthesis. DNA replication is haulted due to the inhibition of topoisomerase II. It is an inhibitor of reverse transcriptase and RNA polymerase and is an immunosuppressive agent .
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR1789D15151225703
description
suitable for fluorescence, 98.0-102.0% (HPLC)
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
98.0-102.0% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
antibiotic activity spectrum
neoplastics
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
viruses
antibiotic activity spectrum
-
mode of action
enzyme | inhibits, DNA synthesis | interferes
mode of action
-
mode of action
DNA synthesis | interferes
mode of action
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
-
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
suitability
-
assay
98.0-102.0% (HPLC)
assay
-
assay
98.0-102.0% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Doxorubicin hydrochloride
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–9 of 9 Questions  
  1. I would like to ask if it is acceptable to dissolve doxorubicin using Dulbecco’s Phosphate Buffered Saline (DPBS) without Calcium and Magnesium – L0615. Would this buffer be suitable for preparing the doxorubicin solution? Thank you for your help.
    1 answer
    1. Doxorubicin hydrochloride is typically soluble in aqueous solutions, and DPBS provides a buffered environment that maintains pH stability. The absence of calcium and magnesium is generally not a concern for the solubility of doxorubicin, as these ions are not required for its dissolution.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. Doxorubicin (44583) can dissolve in PBS only or not?
    1 answer
    1. Yes, this product is soluble in water at 50 mg/mL. PBS and other aqueous buffers would also be an option.
      Helpful?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  6. At what concentration can Doxorubicin hydrochloride, Product 44583, be dissolved in water? At what concentration in DMSO?
    1 answer
    1. The solubility of Product No. 44583 tested in water (50 mg/mL), yielding a clear orange to red solution.  It is also soluble in DMSO (50 mg/mL), ethanol, methanol and tetrahydrofuran.
      Helpful?
  7. How stable is a solution of Doxorubicin hydrochloride, Product 44583?
    1 answer
    1. According to the 11th edition of the chemicals encyclopedia published by the Royal Society of Chemistry, "aqueous solutions are unchanged after one month at 5 °C but unstable at higher temperatures or at either acid or alkaline pH.  Several studies cite that stability is related to pH, exposure to light and the medium used for storage. Doxorubicin hydrochloride is subject to light degradation at °C in the dark in 5% glucose, pH 4.7 (or 3.3% glucose + 0.3% sodium chloride, pH 4.4), solutions were stable (5% or less change) for at least 4 weeks".
      Helpful?
  8. How should I use Product D1515 - Doxorubicin hydrochloride to induce double strand breaks in the DNA of HeLa cells?
    1 answer
    1. We do not test Product D1515 - Doxorubicin hydrochloride for biological activity with HELA cells.  The following paper used 100 nM to 250 nM doxorubicin  Adam Hermawan, et al.,  Journal of Natural Remedies, Vol. 12/2 (2012) 108-114The following paper uses  0.01 to 1.0 mug/ml doxorubicin  SH Kim, et al., CANCER RESEARCH 32, 323-325, February 1972
      Helpful?
  9. What is the function of Doxorubicin hydrochloride, Product 44583?
    1 answer
    1. In chemotherapy: "Doxorubicin HCl is the hydrochloride salt of doxorubicin, an anthracycline antibiotic with antineoplastic activity. Doxorubicin, isolated from the bacterium Streptomyces peucetius var. caesius, is the hydroxylated congener of daunorubicin."  -National Cancer Institute.