Przejdź do
46080
Ethyl cellulose
48.0-49.5% (w/w) ethoxyl basis
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
671,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2260,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
MDL number:
671,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
48.0-49.5% (w/w) (ethoxyl)
form
coarse powder, powder
autoignition temp.
698 °F
color
beige
refractive index
n20/D 1.47 (lit.)
viscosity
30-70 mPa.s, 5 % in toluene/ethanol 80:20(25 °C)
density
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O1[C@H](C(C(C(C1COCC)OCC)OCC)OCC)O[C@@H]2C(OC(C(C2OCC)OCC)OCC)COCC
InChI
1S/C28H54O11/c1-9-29-17-19-21(31-11-3)23(32-12-4)26(35-15-7)28(38-19)39-22-20(18-30-10-2)37-27(36-16-8)25(34-14-6)24(22)33-13-5/h19-28H,9-18H2,1-8H3/t19?,20?,21?,22-,23?,24?,25?,26?,27?,28+/m1/s1
InChI key
MINRZDZESGXKDM-OLIDUAMRSA-N
Application
Ethyl cellulose is generated by converting a variable number of hydroxyl groups on the repeating glucose units to ethyl ether groups. Ethylcellulose is used in the preparation of biostructures such as matrices, microspheres, microparticles, pellets and tablets for use in drug delivery.
Preparation Note
Ethyl Cellulose is soluble in a wide range of solvents such as aliphatic alcohols, chlorinated solvents, and natural oils. It is insoluble in water, glycerin, and prolylene glycol.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
200689200654200646
description
48.0-49.5% (w/w) ethoxyl basis
description
viscosity 10 cP, 5 % in toluene/ethanol 80:20(lit.), extent of labeling: 48% ethoxyl
description
viscosity 300 cP, 5 % in toluene/ethanol 80:20(lit.), extent of labeling: 48% ethoxyl
description
viscosity 4 cP, 5 % in toluene/ethanol 80:20(lit.), extent of labeling: 48% ethoxyl
assay
48.0-49.5% (w/w) (ethoxyl)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder, coarse powder
form
-
form
-
form
powder
color
beige
color
-
color
-
color
-
viscosity
30-70 mPa.s, 5 % in toluene/ethanol 80:20(25 °C)
viscosity
10 cP, 5 % in toluene/ethanol 80:20(lit.)
viscosity
300 cP, 5 % in toluene/ethanol 80:20(lit.)
viscosity
4 cP, 5 % in toluene/ethanol 80:20(lit.)
autoignition temp.
698 °F
autoignition temp.
698 °F
autoignition temp.
698 °F
autoignition temp.
698 °F
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl cellulose
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Can this one be made flame retardant?
    1 answer
    1. The storage class in section 7 of the SDS indicates this material should be stored as a combustible solid. This means the product can catch fire if exposed to a flame. Many researchers claim formulation can be achieved to make the material flame retardant by the addition of other known flame-retarding chemicals ( lignin, phytic acid and sodium silicate).
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?