Przejdź do
46943
Fluorescein dilaurate
suitable for fluorescence, ≥97.0% (HPCE)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1510,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5900,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C44H56O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
696.91
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
230-764-2
Beilstein/REAXYS Number:
6034843
MDL number:
1510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPCE)
form
powder
solubility
ethanol: soluble
fluorescence
λex 490 nm; λem 514 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (esterase)
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(=O)CCCCCCCCCCC)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1
InChI
1S/C44H56O7/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-25-41(45)48-33-27-29-37-39(31-33)50-40-32-34(49-42(46)26-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)28-30-38(40)44(37)36-24-22-21-23-35(36)43(47)51-44/h21-24,27-32H,3-20,25-26H2,1-2H3
InChI key
MYTRGBGGRICZGN-UHFFFAOYSA-N
Application
Fluorescein dilaurate is suitable as fluorogenic substrate for esterases/lipases and used in the pancreolauryl test for chronic pancreatitis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F7378343209
description
suitable for fluorescence, ≥97.0% (HPCE)
description
used as cell viability stain
description
Stains living cells green. Substrate for esterases. Suitable for use in cell viability assays. Removal of the acetate groups by cellular esterases results in fluorescence in cells with intact membranes.
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
fluorescence
λex 490 nm; λem 514 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (esterase)
fluorescence
-
fluorescence
-
solubility
ethanol: soluble
solubility
acetone: 25 mg/mL
solubility
ethanol: soluble
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥97.0% (HPCE)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)