Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 665,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2650,00 zł |
Informacje o tej pozycji
665,00 zł
Quality Segment
assay
80% gibberellin A3 basis (TLC)
optical activity
[α]20/D +80±3°, c = 1% in methanol
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@]3(O)C[C@]1(CC3=C)[C@@H](C(O)=O)[C@]4([H])[C@@]5(C)[C@@H](O)C=C[C@@]24OC5=O
InChI
1S/C19H22O6/c1-9-7-17-8-18(9,24)5-3-10(17)19-6-4-11(20)16(2,15(23)25-19)13(19)12(17)14(21)22/h4,6,10-13,20,24H,1,3,5,7-8H2,2H3,(H,21,22)/t10-,11+,12-,13-,16-,17+,18+,19-/m1/s1
InChI key
IXORZMNAPKEEDV-OBDJNFEBSA-N
Application
- Analysis Transcriptome and Phytohormone Changes Associated with the Allelopathic Effects of Ginseng Hairy Roots Induced by Different-Polarity Ginsenoside Components.: This article focuses on how gibberellin interacts with other phytohormones to mediate the allelopathic effects of ginseng, using transcriptomic approaches to understand biological interactions (Zhou et al., 2024).
- Combined transcriptome and proteome analysis reveal the key physiological processes in seed germination stimulated by decreased salinity in the seagrass Zostera marina L.: Discusses the role of gibberellin in enhancing seed germination under reduced salinity conditions, linking hormonal changes to physiological adaptations (Zhang et al., 2023).
- Electrochemistry detection of estrogenic effect: Regulation of de novo purine synthesis and catabolism by gibberellin and fulvestrant.: This study explores the biochemical pathways influenced by gibberellin and its interactions with other compounds in the context of estrogenic effects, offering insights into its broader physiological roles (Wang et al., 2024).
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 80% gibberellin A3 basis (TLC) | description BioReagent, suitable for plant cell culture, ~95%, ≥50% total GA3 basis |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| assay 80% gibberellin A3 basis (TLC) | assay ~95% |
| optical activity [α]20/D +80±3°, c = 1% in methanol | optical activity - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?