Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 317,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1110,00 zł |
Informacje o tej pozycji
317,00 zł
Nazwa produktu
L-Glutamic acid, BioUltra, ≥99.5% (NT)
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99.5% (NT)
form
powder
optical activity
[α]20/D +31.5±1.0°, c = 5% in 5 M HCl
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.5% foreign amino acids
ign. residue
≤0.05% (as SO4)
loss
≤0.05% loss on drying, 20 °C (HV)
color
white
mp
205 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M HCl: 1 M at 20 °C, clear, colorless
density
1.54 g/cm3 at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤200 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, NH4+: ≤100 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in 1 M HCl
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.1, λ: 280 nm Amax: 0.1
application(s)
cell analysis
SMILES string
N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
InChI key
WHUUTDBJXJRKMK-VKHMYHEASA-N
Gene Information
human ... CCR2(1231), GRIA1(2890), GRIA2(2891), GRIA4(2893), GRIK1(2897), GRIK2(2898), GRIK3(2899), GRIK5(2901), GRIN2B(2904), GRM2(2912), SLC1A1(6505), SLC1A2(6506)
rat ... Gria1(50592), Grik1(29559), Grik2(54257), Grik4(24406), Grin2a(24409), Grm1(24414), Grm2(24415), Grm3(24416), Grm4(24417), Grm5(24418), Grm6(24419), Grm7(81672), Slc1a2(29482)
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description BioUltra, ≥99.5% (NT) | description ReagentPlus®, ≥99% (HPLC) | description NIST® RM 8574, USGS41 | description phyproof® Reference Substance |
| form powder | form powder | form crystals | form solid |
| assay ≥99.5% (NT) | assay ≥99% (HPLC) | assay - | assay ≥98.0% (HPLC) |
| product line BioUltra | product line ReagentPlus® | product line - | product line phyproof® Reference Substance |
| optical activity [α]20/D +31.5±1.0°, c = 5% in 5 M HCl | optical activity - | optical activity - | optical activity - |
| cation traces Ba: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Ca: ≤200 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Al: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, NH4+: ≤100 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg | cation traces C: 40.4-41.2%, N: 9.2-9.8% | cation traces - | cation traces - |
| mp 205 °C (dec.) (lit.) | mp 205 °C (dec.) (lit.) | mp 205 °C (dec.) (lit.) | mp 205 °C (dec.) (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Glutamic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?