Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2570,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H12N3O7NH4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
328.28
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
264-418-7
MDL number:
2570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
L-Glutamic acid γ-(3-carboxy-4-nitroanilide) ammonium salt, ≥99.0% (TLC)
Quality Segment
assay
≥99.0% (TLC)
form
powder
impurities
≤6% water
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear, yellow-green
suitability
suitable as substrate for γ-glutamyltranspeptidase test
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N.N[C@@H](CCC(=O)Nc1ccc(c(c1)C(O)=O)[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C12H13N3O7.H3N/c13-8(12(19)20)2-4-10(16)14-6-1-3-9(15(21)22)7(5-6)11(17)18;/h1,3,5,8H,2,4,13H2,(H,14,16)(H,17,18)(H,19,20);1H3/t8-;/m0./s1
InChI key
GFABNNMTRVBLPZ-QRPNPIFTSA-N
General description
Substrate for γ-glutamyl transferase.
Application
L-Glutamic acid γ-(3-carboxy-4-nitroanilide) ammonium salt has been used as a synthetic substrate for gamma-glutamyltransferase (GGT) to determine GGT activity.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?