Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H29ClN2O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
540.99
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352108
MDL number:
product line
BioReagent
suitability
in accordance for fluorescence, suitable for fluorescence
SMILES string
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CCN(CC)c1ccc2c(cc([o+]c2c1)-c3ccc(cc3)N(C)C)-c4ccccc4C(O)=O
InChI
1S/C28H28N2O3.ClHO4/c1-5-30(6-2)21-15-16-23-25(22-9-7-8-10-24(22)28(31)32)18-26(33-27(23)17-21)19-11-13-20(14-12-19)29(3)4;2-1(3,4)5/h7-18H,5-6H2,1-4H3;(H,2,3,4,5)
InChI key
IZSVNKSOQVLCDH-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Cyanine-type fluorescent and laser dyes
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?