Przejdź do
50239
Gly-Gly-Gly
≥99.0% (NT), suitable for ligand binding assays, BioUltra
Synonim(y):
Glycyl-glycyl-glycine, Triglycine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
388,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1300,00 zł
1105,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2CH2CONHCH2CONHCH2COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.17
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
209-122-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1711130
388,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Gly-Gly-Gly, BioUltra, ≥99.0% (NT)
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99.0% (NT)
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
impurities
insoluble matter, passes filter test
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
loss
≤0.5% loss on drying, 110 °C
color
white
pH
4.5-6.0 (25 °C, 0.5 M in H2O)
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤50 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤20 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.5 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.15, λ: 280 nm Amax: 0.10
SMILES string
NCC(=O)NCC(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C6H11N3O4/c7-1-4(10)8-2-5(11)9-3-6(12)13/h1-3,7H2,(H,8,10)(H,9,11)(H,12,13)
InChI key
XKUKSGPZAADMRA-UHFFFAOYSA-N
General description
Gly-Gly-Gly or triglycine is a flexible peptide linker with three glycine residues linked by peptide bonds in a linear sequence. Gly-linkers link multiple domains in a single protein without affecting the function of each domain.
Application
<ul>
<li><strong>Targeting PEPT1: a novel strategy to improve the antitumor efficacy of doxorubicin in human hepatocellular carcinoma therapy:</strong> Research explores Gly-Gly-Gly peptides as potential enhancers for drug transport efficiency, positioning them as valuable tools in clinical diagnostic peptide development for targeted cancer therapies (Gong et al., 2017).</li>
<li><strong>Iminopyridine complexes of manganese, rhenium, and molybdenum derived from amino ester methylserine and peptides Gly-Gly, Gly-Val, and Gly-Gly-Gly: self-assembly of the peptide chains:</strong> This study demonstrates the use of Gly-Gly-Gly in the synthesis of complex metal-peptide frameworks for potential use in high-purity peptide applications in IVD manufacturing (&Aacute;lvarez et al., 2012).</li>
</ul>
Biochem/physiol Actions
Substrate for reproducible serum protein measurements by the biuret reaction and for the assay of aminotripeptidases.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G13771686386PHR2661
Triglicyna United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1686386
Triglicyna
description
BioUltra, ≥99.0% (NT)
description
-
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
form
powder
form
powder
form
-
form
solid
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥99.0% (NT)
assay
≥98% (TLC)
assay
-
assay
-
product line
BioUltra
product line
-
product line
-
product line
-
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
cation traces
K: ≤50 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ca: ≤20 mg/kg, Ba: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Al: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gly-Gly-Gly
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)