Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
description
anionic
Quality Segment
assay
≥97.0% (TLC)
form
powder
mol wt
471.61 g/mol
technique(s)
protein quantification: suitable
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, faintly yellow
functional group
amide
SMILES string
[Na+].C[C@H](CCC(=O)NCC([O-])=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C26H43NO5.Na/c1-15(4-7-22(30)27-14-23(31)32)18-5-6-19-24-20(9-11-26(18,19)3)25(2)10-8-17(28)12-16(25)13-21(24)29;/h15-21,24,28-29H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32);/q;+1/p-1/t15-,16+,17-,18-,19+,20+,21-,24+,25+,26-;/m1./s1
InChI key
AAYACJGHNRIFCT-YRJJIGPTSA-M
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97.0% (TLC) | description - | description BioUltra, Used as detergent and surfactant | description Avanti Research™ - A Croda Brand |
| technique(s) protein quantification: suitable | technique(s) HPLC: suitable, protein quantification: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| form powder | form powder | form - | form powder |
| assay ≥97.0% (TLC) | assay - | assay - | assay >99% (TLC) |
| mol wt 471.61 g/mol | mol wt 471.61 g/mol | mol wt - | mol wt - |
| solubility H2O: 50 mg/mL, clear, faintly yellow | solubility - | solubility - | solubility - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium glycochenodeoxycholate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?