Przejdź do
50675
Micro particles based on polystyrene
size: 600 nm
Synonim(y):
Latex beads from PS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1670,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.32
MDL number:
eCl@ss:
32129090
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
1670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
aqueous suspension
concentration
10% (solids)
particle size
600 nm std dev ≤0.03 μm
density
1.05 g/cm3
storage temp.
2-8°C
Application
Micro particles based on polystyrene, 600 nM may be derivatized to generate media for applications such as antibody conjugation and use in immunoagglutination assay development or the stabilization of Pickering emulsions. Polystyrene microparticles are useful as potential biodegradable vaccine adjuvants and drug delivery devices.
Analysis Note
For every lot exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
164354330219429
description
size: 600 nm
description
size: 200 μm
description
size: 100 nm
description
size: 250 μm
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
density
1.05 g/cm3
density
1.05 g/cm3
density
1.05 g/cm3
density
1.05 g/cm3
concentration
10% (solids)
concentration
10% (solids)
concentration
10% (solids)
concentration
10% (solids)
particle size
600 nm std dev ≤0.03 μm
particle size
200 μm std dev <4 μm
particle size
100 nm std dev ≤0.01 μm
particle size
250 μm std dev <6.5 μm
Still not finding the right product?
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)