Przejdź do
5089
CD14
recombinant, expressed in E. coli, 0.5 mg protein/mL
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1440,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352202
Biological source:
human
Form:
liquid
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Concentration:
0.5 mg protein/mL
Assay:
≥90% (SDS-PAGE)
1440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
recombinant
expressed in E. coli
description
0.1 mg recombinant human CHD14 in 20 mM Tris-HCl buffer, containing NaCl, KCl, EDTA, L-arginine, DTT and glycerol.
sterility
Filtered sterilized solution
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
liquid
packaging
pkg of 100 μg
concentration
0.5 mg protein/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
accession no.
NP_000582
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CD14(929)
Application
Powlekanie dołka płytki (płytki 6-dołkowej) tym rekombinowanym białkiem CD14 w pożywce specyficznej dla komórek T w stężeniu 1-10 μg / dołek może być stosowane jako 1) badanie interakcji ludzkiej komórki T / receptora in vitro lub 2) biomarker raka piersi do zastosowań diagnostycznych w połączeniu z antygenem CD16.
Użyj tej procedury jako wskazówki do określenia optymalnych warunków powlekania dla wybranego systemu hodowli.
1. Rozmrozić CD14 i rozcieńczyć do pożądanego stężenia przy użyciu pożywki bez surowicy lub PBS. Końcowy roztwór powinien być wystarczająco rozcieńczony, aby dodana objętość równomiernie pokrywała powierzchnię (1-10 μg/basenik, płytka 6-dołkowa).
2. Dodać odpowiednią ilość rozcieńczonego materiału na powierzchnię hodowli.
3. Inkubować w temperaturze pokojowej przez około 1,5 godziny.
4. Odessać pozostały materiał.
5. Ostrożnie przepłukać płytki wodą, unikając zarysowania dolnej powierzchni płytek.
6. Płytki są gotowe do użycia. Można je również przechowywać w temperaturze 2-8°C w stanie wilgotnym lub wysuszyć na powietrzu, jeśli zachowana jest sterylność.
Preparation Note
Pełnej długości zewnątrzkomórkowa domena ludzkiego genu CD14 (20-345 aa) została skonstruowana z 29 N-końcowym tagiem T7/HIS i wyrażona w E. coli jako ciałka inkluzyjne. Produkt końcowy został ponownie złożony przy użyciu naszej unikalnej technologii "ponownego składania ciał inkluzyjnych z przesunięciem temperatury" i oczyszczony chromatograficznie.
Other Notes
MASMTGGQQMGRGHHHHHHGNLYFQGTTPEPCELDDEDFRCVCNFSEPQPDWSEAFQCVSAVEVEIHAGGLNLEPFLKRVDADADPRQYADTVKALRVRRLTVGAAQVPAQLLVGALRVLAYSRLKELTLEDLKITGTMPPLPLEATGLALSSLRLRNVSWATGRSWLAELQQWLKPGLKVLSIAQAHSPAFSCEQVRAFPALTSLDLSDNPGLGERGLMAALCPHKFPAIQNLALRNTGMETPTGVCAALAAAGVQPHSLDLSHNSLRATVNPSAPRCMWSSALNSLNLSFAGLEQVPKGLPAKLRVLDLSCNRLNRAPQPDELPEVDNLTLDGNPFLVPGTALPHEGSMN
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AMAB90897SAB56000309AMAB90898
CD14 recombinant, expressed in E. coli, 0.5 mg protein/mL
Sigma-Aldrich
5089
CD14
description
recombinant, expressed in E. coli, 0.5 mg protein/mL
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL1637, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
description
clone RM415, affinity purified immunoglobulin
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL1638, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
biological source
human
biological source
mouse
biological source
-
biological source
mouse
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: 1:1000- 1:2500, immunoblotting: 1 μg/mL
technique(s)
immunohistochemistry: 1:200-1:500, western blot: 1:100-1:200
technique(s)
immunohistochemistry: 1:1000- 1:2500
sterility
Filtered sterilized solution
sterility
-
sterility
-
sterility
-
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
-
assay
-
concentration
0.5 mg protein/mL
concentration
1 mg/mL
concentration
-
concentration
-
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
recombinant
-
recombinant
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)