Przejdź do
50892
Octanoyl-L-carnitine
≥97.0% (TLC)
Synonim(y):
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxooctyl)oxy]-1-propanaminium inner salt, L-Carnitine octanoyl ester, C8-Carnitine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
465,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1660,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H29NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
287.40
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Beilstein/REAXYS Number:
5955761
Assay:
≥97.0% (TLC)
465,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0% (TLC)
optical activity
[α]/D -17±2°, c = 0.1 in H2O
impurities
≤10% water
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C15H29NO4/c1-5-6-7-8-9-10-15(19)20-13(11-14(17)18)12-16(2,3)4/h13H,5-12H2,1-4H3/t13-/m1/s1
InChI key
CXTATJFJDMJMIY-CYBMUJFWSA-N
Biochem/physiol Actions
L-Octanoylcarnitine is the physiologically active form of octanoylcarnitine and is detected in medium-chain acyl-CoA dehydrogenase (MCAD) deficiency. MCAD is characterized by intolerance to prolonged fasting, recurrent episodes of hypoglycemic coma with medium-chain dicarboxylic aciduria, impaired ketogenesis, and low plasma and tissue carnitine levels.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
062065063708984
description
≥97.0% (TLC)
description
analytical standard
description
≥94.0% (HPLC)
description
analytical standard
assay
≥97.0% (TLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥94.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
impurities
≤10% water
impurities
≤10% water
impurities
≤10% water
impurities
≤10.0% water
optical activity
[α]/D -17±2°, c = 0.1 in H2O
optical activity
[α]/D -17±2°, c = 0.1 in H2O
optical activity
[α]/D -15±3°, c = 1 in H2O
optical activity
[α]/D -23.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Octanoyl-L-carnitine
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)