Przejdź do
511-500
Pożywka do wzrostu komórek nabłonkowych oskrzeli/tchawicy (500 ml)
Synonim(y):
Podłoże do pierwotnej hodowli komórek
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
shelf life
6 mo.
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Bronchia/Trachea Epithelial Cell Growth Medium to gotowa do użycia pożywka typu "wszystko w jednym". Samodzielnie w pełni wspiera wzrost komórek.
Gotowe do użycia nośniki typu "wszystko w jednym
Application
Bronchia/Trachea Epithelial Cell Growth Medium (500 ml) zostało użyte do hodowli komórek sferoidalnych płuc (LSC) i ludzkich komórek Het1A.
Preparation Note
zawarte w protokole
Analysis Note
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)