Przejdź do
51292
Hemoglobin from bovine blood
≥85% (HPCE)
Synonim(y):
Bovine hemoglobin, Hb, Methemoglobin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
42030116
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine blood
assay
≥85% (HPCE), ~95% protein basis
mol wt
Mr ~64500
loss
≤5% loss on drying
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Application
The solubility of α-elastin has been applied to construction of elastin-mimetic biomaterials.
Biochem/physiol Actions
Oxygen transporter, NO scavenger
Oxygen transporter. The Fe2+/Fe3+ balance is a physiological indicator of blood oxygenation; deoxygenated hemoglobin accessorizes a feedback loop by reducing nitrite to NO, a vasodilator which enhances blood flow to oxygen-deprived tissues.
Disclaimer
Since native hemoglobin is readily oxidized in air, these preparations may be predominantly methemoglobin.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hemoglobin from bovine blood
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)