Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.75
Biological source:
human
Form:
liquid
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
biological source
human
sterility
irradiated
form
liquid
packaging
pkg of 10 g
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
bead size
~125-212 μm
storage temp.
room temp
General description
Kulki pokryte ludzkim kolagenem typu I SphereCol® są idealne do hodowli komórek w zawiesinie. Pokryte kolagenem kulki zapewniają naturalne środowisko in vivo, które sprzyja szybkiemu wzrostowi komórek, zapewniając jednocześnie dużą powierzchnię do przyczepiania się komórek przy optymalnym stosunku powierzchni do objętości. SphereCol® zapewnia bio-rusztowanie 3D, które jest optymalne w wielu procedurach hodowli komórkowej.
SphereCol®, kulki pokryte ludzkim kolagenem są pokryte wysoce oczyszczonym ludzkim kolagenem typu I pochodzącym z procesu hodowli komórek ludzkich fibroblastów, VitroCol. Kolagen zapewnia optymalną powłokę na kulkach w celu zwiększenia przyczepności komórek, żywotności komórek, proliferacji komórek i funkcji komórek. Kulki kolagenowe mają rozmiar od około 125 do 212 mikronów.
SphereCol®, kulki pokryte ludzkim kolagenem są pokryte wysoce oczyszczonym ludzkim kolagenem typu I pochodzącym z procesu hodowli komórek ludzkich fibroblastów, VitroCol. Kolagen zapewnia optymalną powłokę na kulkach w celu zwiększenia przyczepności komórek, żywotności komórek, proliferacji komórek i funkcji komórek. Kulki kolagenowe mają rozmiar od około 125 do 212 mikronów.
Application
SphereCol®, kulki pokryte ludzkim kolagenem zapewniają powierzchnię 360 cm2/gram kulek.
Legal Information
SphereCol is a registered trademark of Advanced BioMatrix, Inc.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?