Przejdź do
5143
CytoSoft®
Elastic Moduli 16 kPa
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1020,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
231-130-8
NACRES:
NA.75
eCl@ss:
32040201
Form:
solid
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
1020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
irradiated
form
solid
packaging
pack of 5 plates
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
capacity
2.0-3.0 mL
size
6 wells
surface area
9.5 cm2
solubility
water: insoluble
General description
Sztywność podłoża, do którego przylegają komórki, może mieć głęboki wpływ na morfologię komórek i ekspresję genów. Produkty CytoSoft® zapewniają narzędzie do hodowli komórek na podłożach o różnej sztywności obejmującej szeroki zakres fizjologiczny. Na dnie każdej studzienki znajduje się cienka warstwa specjalnie opracowanego biokompatybilnego silikonu, którego moduł sprężystości (sztywność) jest dokładnie mierzony. Powierzchnie żeli w produktach CytoSoft® są funkcjonalizowane w celu utworzenia wiązań kowalencyjnych z aminami na białkach. Ta chemiczna funkcjonalizacja jest stabilna, a reakcja nie wymaga katalizatora, co ułatwia powlekanie powierzchni żelu białkami macierzy i umieszczanie komórek.
Silikonowe podłoża produktów CytoSoft® są optycznie przezroczyste i mają niską autofluorescencję. Warstwa silikonu w każdej studzience jest mocno związana z dnem studzienki. W przeciwieństwie do hydrożeli (takich jak żele poliakrylamidowe), żele silikonowe nie są podatne na hydrolizę, nie wysychają ani nie pęcznieją, są sprężyste i odporne na rozrywanie lub pękanie, a ich moduły sprężystości (sztywności) pozostają prawie niezmienione podczas dłuższych okresów przechowywania.
CytoSoft® produkty umożliwiają zbieranie komórek przy użyciu enzymów, takich jak trypsyna i kolagenaza. Nie dochodzi do biochemicznego rozkładu substratu podczas lub po obróbce enzymatycznej, a w próbce pobranej z płytki CytoSoft® nie ma pozostałości substratu.
Ten produkt CytoSoft®, numer katalogowy 5143, ma moduł sprężystości około 16 kPa w standardowej 6-dołkowej płytce z płaskim dnem. Grubość żelu silikonowego jest jednolita i w każdej studzience znajduje się warstwa silikonu o grubości około 0,5 mm, która jest w pełni kompatybilna z kulturami komórek ssaków. Płytki są pakowane pojedynczo, sterylizowane za pomocą promieniowania i dostarczane z 5 płytkami w opakowaniu.
Legal Information
CytoSoft is a registered trademark of Advanced BioMatrix, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
514051415190
description
Elastic Moduli 16 kPa
description
Elastic Moduli 0.5 kPa
description
Elastic Moduli 2 kPa
description
Multiple Elastic Moduli, (0.2, 0.5, 2, 8, 16, 32, 64 kPa)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
sterility
irradiated
sterility
irradiated
sterility
irradiated
sterility
irradiated
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
solubility
water: insoluble
solubility
water: insoluble
solubility
water: insoluble
solubility
water: insoluble
packaging
pack of 5 plates
packaging
pack of 5 plates
packaging
pack of 5 plates
packaging
pack of 7 plates
size
6 wells
size
6 wells
size
-
size
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CytoSoft®
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)